S179
R(+)-SKF-81297 hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
R-(+)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +15.14°, c = 0.52 in DMF(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 6 mg/mL
DMSO: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Oc1cc2[C@H](CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H/t13-;/m1./s1
chave InChI
RMIJGBMRNYUZRG-BTQNPOSSSA-N
Aplicação
- to test it effect on the spike firing in rat retinal ganglion cells
- in human embryonic kidney (HEK) 293T cells
- to test its inhibitory effect in microglial cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?