SML0513
SKF83822 hydrobromide
Sinônimo(s):
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(3-methylphenyl)-3-(2-propen-1-yl)-1H-3-Benzazepine-7,8-diol hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.Cc1cccc(c1)C2CN(CCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23)CC=C
InChI
1S/C20H22ClNO2.BrH/c1-3-8-22-9-7-15-16(11-18(23)20(24)19(15)21)17(12-22)14-6-4-5-13(2)10-14;/h3-6,10-11,17,23-24H,1,7-9,12H2,2H3;1H
chave InChI
CFWPKYBBXBANLU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.