S178
(R)-SKF-82957 hydrobromide
solid
Sinônimo(s):
(1R)-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol hydrobromide, 1H-3-Benzazepine-7,8-diol,6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1-phenyl hydrobromide hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]22/D +22.46°, c = 0.76 in DMF(lit.)
cor
white
solubilidade
H2O: 7.5 mg/mL
DMSO: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2[C@H](C1)c3ccccc3
InChI
1S/C17H18ClNO2.BrH/c1-19-8-7-12-13(9-15(20)17(21)16(12)18)14(10-19)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9,14,20-21H,7-8,10H2,1H3;1H/t14-;/m1./s1
chave InChI
BCZHWHQKKPEORG-PFEQFJNWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3