Documentos Principais
SML1670
Sigma-Aldrich
Bifeprunox mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-[4-([1,1′-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone mesylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N3O2 · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
481.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2=C(N3CCN(CC4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC3)C=CC=C2N1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
ONWKHSGOYGLGPO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic and dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist.
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic. Bifeprunox is a dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist that exhibits 5-HT1A agonist properties.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)