M3199
MK-212 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)-pyrazine hydrochloride, 6-Chloro-2-(1-piperazinyl)pyrazine hydrochloride, NSC 31732
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Clc1cncc(n1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11ClN4.ClH/c9-7-5-11-6-8(12-7)13-3-1-10-2-4-13;/h5-6,10H,1-4H2;1H
chave InChI
PFIZGLUIYAZQFU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.