Documentos Principais
SML3390
Sigma-Aldrich
25CN-NBOH hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-([2-(4-Cyano-2, 5-dimethoxyphenyl)ethylamino]methyl)phenol hydrochloride, 4-(2-(2-Hydroxybenzylamino)ethyl)-2,5-dimethoxybenzonitrile hydrochloride, NBOH-2C-CN hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20N2O3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
348.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
25CN-NBOH is a brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist (human 2A/rat 2C Ki = 1.3/132 nM; human 2A/2C PI turnover EC50 = 2.1/190 nM) with much reduced efficacy toward human 2B & 2C subtypes (Ki ratio: 2C/2A = 52-81 & 2B/2A = 37; Ca2+ mobilization Δlog(Rmax/EC50 ratio: 2C/2A = 30-180 & 2B/2A = 54; 2C/2A PI turnover EC50 ratio = 81-146) and other receptors/transporters/kinases. When administered in mice in vivo (1, 3, 6 mg/kg s.c.), 25CN-NBOH produces hallucinogen-like effects blockable by 5-HT2A antagonist M100907, but not 5-HT2C antagonist RS102221.
Brain-penetrant, highly potent and selective 5-HT2A receptor agonist with good in vitro & in vivo efficacy.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)