SML0198
Fenoldopam mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fenoldopam methanesulfonate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
pf
271 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.