5.06271
Ketanserin Tartrate
Sinônimo(s):
Ketanserin Tartrate, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Ketanserin, R 41 468
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1.49 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2
chave InChI
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT2A
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Aloyo, V. J. and Harvey, J. A. 2000. Eur. J. Pharmacol.406, 163.
Leysen, J. E. et al. 1981. Life Sci.28, 1015.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3