Documentos Principais
5.08015
Sigma-Aldrich
CTOP
Sinônimo(s):
CTOP, µ Opioid Receptor Antagonist, CTOP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H67N11O11S2
Número CAS:
Peso molecular:
1062.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.96 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1(C)C)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)N)C(O)C)CCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccc(cc3)O)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)
chave InChI
PZWWYAHWHHNCHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent antagonist highly selective for µ opioid receptor (Ki = 0.96 nM for µ receptor and >10,000 nM for δ receptors). Often used for studying the functional roles of µ opioid receptors in both central and peripheral nervous systems.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
mu opioid
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (Orn: ornithine; Pen: penicillamine; SS bond: 2-7)
forma física
Supplied as trifluoracetate salt
Outras notas
Feng, Y., et al. 2012. Curr Drug Targets.13, 230.
Hawkins, N., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 73.
Gulya, K., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.150, 355.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3