Key Documents
5.08316
Sigma-Aldrich
CTAP
Sinônimo(s):
CTAP, µ opioid receptor antagonist, CTAP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H69N13O11S2
Número CAS:
Peso molecular:
1104.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
3.5 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
chave InChI
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
Descrição geral
A highly potent octapeptide that acts as a selective and brain penetrating bioavailable µ opioid receptor antagonist (IC50 = 3.5 nM). Used in studies of reward systems and additions.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
u Opioid receptpr
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Arg-Thr-Pen-Thr-NH2 (2-7 disulfide bond)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Perry, C., et al., 2013. Behav. Neurosci.127, 535.
Burkett, J. et al. 2011. Neuropsychopharm.36, 2200.
Steinmiller, L., et al., 2008. Psychopharmacol. (Berl).195, 497.
Sterious, S., et al., 2003. J. Pharmacol. Exp. Ther.304, 301.
Abbruscato, T., et al. 1997. J. Pharmacol.280, 402.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3