AB5603A4
Anti-Sox2, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Transcription factor SOX-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Transcription Factors
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox2 in undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Undifferentiated ReNcell VM neural progenitor cells