06-284-AF488
Anti-Nitrotyrosine Antibody Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Nitrotyrosine AlexaFluor™ 488 Conjugate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
nitration (Tyr)
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2