07-329-AF488
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys16) Antibody, Alexa Fluor™ 488
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Histone H4, acetyl-Histone H4 (Lys16), AlexaFluor™ 488
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys16)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-329) is shown to be suitable also for ChIP, ChIP-seq, Western blotting, multiplex assay, dot blot applications.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H4 (Lys16) in HeLa cells.
Descrição-alvo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2