06-284-AF647
Anti-Nitrotyrosine Antibody Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Nitrotyrosine AlexaFluor™ 647 Conjugate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
In several pathological conditions, oxidative stress is increased resulting in the formation of super oxide and nitric oxide that react to form peroxynitrite (ONOO-), which is a highly reactive molecule. It causes oxidation of proteins and lipids and DNA damage, which results in loss of protein and lipid function and can increase the probability of gene mutations. Higher incidence of protein nitration has been reported in diabetes, atherosclerotic plaques, and rheumatoid arthritis, among others. Nitrotyrosine can be measured by amino-acid analysis of protein hydrolysates and detected cells and tissues by immunocytochemical techniques using antibodies developed against the nitrotyrosine.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2