Documentos Principais
5.08017
Sigma-Aldrich
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, κ-opioid receptor antagonist, Calbiochem
Sinônimo(s):
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride, Norbinaltorphimine, nor-BNI, κ Opioid Receptor Antagonist, nor-Binaltorphimine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H43N3O6 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
734.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N21CC3(C4(C(Oc%12c4c(ccc%12O)CC2C%13CC%13)c5[nH]c6c(c5C3)CC7(C98C6Oc%10c9c(ccc%10O)CC(N(C7)CC8)C%11CC%11)O)CC1)O
InChI
1S/C40H43N3O6/c44-27-7-5-21-13-25(19-1-2-19)42-11-9-39-29(21)33(27)48-35(39)31-23(15-37(39,46)17-42)24-16-38(47)18-43-12-10-40(38)30-22(14-26(43)20-3-4-20)6-8-28(45)34(30)49-36(40)32(24)41-31/h5-8,19-20,25-26,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2
chave InChI
GYEXSFKLGQBRBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent antagonist highly selective for κ opioid receptor with no effect on µ- or &delta- opioid receptors. Widely used in studies related to pain, addition, anxiety, depression, and sleep.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
kappa opioid receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Kishioka, S., et al. 2013. Neurosci. Letters.In press.
Valdez, G., et al. 2012. Pharma. Biochem. and Behavior.102, 44.
Takemori AE et al. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.246, 255.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3