5.08146
WAY-100635 Maleate
Sinônimo(s):
WAY-100635 Maleate, 5-HT 1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635, 5-HT1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 50 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-HT1A
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Caamano, R. I. et al. 2010. J. Exp. Biol.213, 1813.
Newman-Tancredi, A. et al. 1998. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.357, 205.
Forster, E. A. et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.281, 81.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3