PZ0408
WAY-163909 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(7bR,10aR)-1,2,3,4,7a,9,10,10a-Octahydro-8H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepine, hydrochloride, (7bR,10aR)-1,2,3,4,8,9,10,10a-Octahydro-7bH-cyclopenta-[b][1,4]diazepino[6,7,1hi]indole, hydrochloride, WAY 163909 hydrochloride, WAY-162545 active isomer, WAY-909 hydrochloride, WAY163909 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C14H18N2.ClH/c1-3-10-9-15-7-8-16-13-6-2-4-11(13)12(5-1)14(10)16;/h1,3,5,11,13,15H,2,4,6-9H2;1H/t11-,13-;/m1./s1
chave InChI
UJVFYZZBCUXMDV-LOCPCMAASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3