Documentos Principais
F0503
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2′-desoxiuridina
thymidylate synthase inhibitor
Sinônimo(s):
2′-Desoxi-5-fluorouridina, FUDR, Floxuridina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11FN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.19
Beilstein:
90221
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
148 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
mouse ... Tyms(22171)
Descrição geral
A 5-Fluoro-2′-desoxiuridina, também chamada de floxuridina, provoca citotoxicidade direcionada ao DNA em células cancerosas. A floxuridina é eficaz para o tratamento do câncer de fígado e para eliminar a virulência de Staphylococcus aureus. A combinação de pró-fármacos dipeptídicos de floxuridina com gencitabina são mais permeáveis a células e exibem atividade antiproliferativa aprimorada. A floxuridina é eficaz em tumores sólidos e cânceres em estágio avançado.
Aplicação
A 5-fluoro-2′-desoxiuridina foi usada como inibidor mitótico na proliferação de células de Schwann, proliferação de células gliais e não neuronais em culturas de gânglio da raiz dorsal.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Medicamento antineoplásico que age como um potente inibidor da timidilato sintase A resistência ao FUdR pode desenvolver-se em culturas de células neoplásicas, entre outros meios, por infecção por micoplasma de baixo nível.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Elite Possik et al.
PLoS genetics, 10(4), e1004273-e1004273 (2014-04-26)
Dysregulation of AMPK signaling has been implicated in many human diseases, which emphasizes the importance of characterizing AMPK regulators. The tumor suppressor FLCN, responsible for the Birt-Hogg Dubé renal neoplasia syndrome (BHD), is an AMPK-binding partner but the genetic and
S G Louie et al.
British journal of cancer, 109(7), 1744-1749 (2013-09-12)
The aging process is accompanied by physiological changes including reduced glomerular filtration and hepatic function, as well as changes in gastric secretions. To investigate what effect would aging have on the disposition of capecitabine and its metabolites, the pharmacokinetics between
Diana Andrea Fernandes de Abreu et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004225-e1004225 (2014-03-29)
Insulin-like peptides (ILPs) play highly conserved roles in development and physiology. Most animal genomes encode multiple ILPs. Here we identify mechanisms for how the forty Caenorhabditis elegans ILPs coordinate diverse processes, including development, reproduction, longevity and several specific stress responses.
Cheng Shi et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6170), 536-540 (2013-12-21)
Interactions between the germ line and the soma help optimize reproductive success. We discovered a phenomenon linking reproductive status to longevity: In both hermaphroditic and gonochoristic Caenorhabditis, mating leads to female shrinking and death, compressing postreproductive life span. Male sperm
The Dipeptide Monoester Prodrugs of Floxuridine and Gemcitabine?Feasibility of Orally Administrable Nucleoside Analogs
Tsume Y, et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 7(2), 169-191 (2014)
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.