09926
N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Caproyl-DL-homoserine lactone
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
técnica(s)
LC/MS: suitable
cor
white to faint beige
pf
101-106 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
ZJFKKPDLNLCPNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3