Documentos Principais
A9810
Sigma-Aldrich
Fragmento 1-42 de proteína amiloideβ
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C203H311N55O60S
Número CAS:
Peso molecular:
4514.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(
InChI
1S/C203H311N55O60S/c1-28-106(20)164(195(310)220-91-149(267)228-130(71-98(4)5)181(296)238-129(66-70-319-27)179(294)251-158(100(8)9)193(308)218-87-146(264)215-88-151(269)250-160(102(12)13)198(313)255-163(105(18)19)199(314)258-165(107(21)29-2)200(315)227-112
chave InChI
DZHSAHHDTRWUTF-SIQRNXPUSA-N
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val-Ile-Ala
Descrição geral
A proteína β amiloide é produzida a partir da proteína precursora β amiloide (APP). Consiste em duas variantes na terminação C, como uma Aβ 1-42 de cauda longa e uma Aβ 1-40 de cauda curta. A APP está localizada no cromossomo humano 21q21.3.
Aplicação
O fragmento de proteína β amiloide 1-42 foi usado:
  • para o preparo de um oligômero Aβ 1-42
  • para análise de Western blot
  • para teste de interferência do ensaio de Aβ42 plasmático de redução imunomagnética (IMR)
  • para estudar os efeitos do resveratrol no comprometimento induzido por Aβ 1-42 da aprendizagem espacial, memória e plasticidade sináptica
  • para investigar o efeito do Aβ em cultura de células epiteliais
Ações bioquímicas/fisiológicas
O fragmento 1-42 da proteína β amiloide (Aβ 1-42) tem propriedades antioxidantes e neuroprotetoras. O acúmulo de proteína β amiloide está associado à doença de Alzheimer (DA) e síndrome de Down. O Aβ 1-42 regula o transporte de colesterol e pode funcionar como um fator de transcrição. Ele pode possuir propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas.
É o fragmento predominante da proteína β amiloide encontrado nos cérebros de pacientes com doença de Alzheimer e síndrome de Down.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Resveratrol ameliorates spatial learning memory impairment induced by Abeta1-42 in rats
Wang R, et al.
Neuroscience, 344, 39-47 (2017)
Alzheimer's disease and the amyloid-beta peptide
Murphy MP and LeVine III H
Journal of Alzheimer'S Disease, 19(1), 311-323 (2010)
Molecular genetics of Alzheimer disease amyloid.
Tanzi RE, et al
The Journal of biological chemistry, 266(31), 20579-20582 (1991)
Jeremy D Baker et al.
PLoS biology, 15(6), e2001336-e2001336 (2017-06-28)
The accumulation of amyloidogenic proteins is a pathological hallmark of neurodegenerative disorders. The aberrant accumulation of the microtubule associating protein tau (MAPT, tau) into toxic oligomers and amyloid deposits is a primary pathology in tauopathies, the most common of which
Kyunghee Byun et al.
PloS one, 7(5), e37917-e37917 (2012-06-05)
Advanced glycation end products (AGEs) have long been considered as potent molecules promoting neuronal cell death and contributing to neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease (AD). In this study, we demonstrate that AGE-albumin, the most abundant AGE product in human
Artigos
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.