857521P
Avanti
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)octanamide, powder
Sinônimo(s):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (857521P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857521P-50MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
bacterial lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
857521P-10MG | 4061838814166 |
857521P-50MG | 4061838814173 |