Documentos Principais
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Isothipendyl hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19N3S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
321.87
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
chave InChI
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)