43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
Ensaio
≥95.0% (NT)
resíduo de ignição
≤3%
pf
287-290 °C (lit.)
288-293 °C
grupo funcional
carboxylic acid
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?