Documentos Principais
549312
Sigma-Aldrich
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide
97%
Sinônimo(s):
Bis(3-hydroxyphenyl) disulfide
About This Item
Fórmula linear:
S2(C6H4OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
89-93 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(SSc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-16-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8,13-14H
chave InChI
XBNOMKROXZGMFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide [bis(3-hydroxyphenyl) disulfide] is a symmetrical disulfide derivative that can be prepared by treating 3-hydroxythiophenol with ferric chloride.
Aplicação
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide may be used in the preparation of bis-[3-(4-fluorobenzyloxy)-phenyl]-disulfide by reacting with 4-fluorobenzyl bromide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Efficient Route for the Preparation of Benzyloxy-Substituted Benzenesulfonyl Chlorides from Mercaptophenols.
Jumeaux C, et al.
Synthetic Communications, 41(12), 1805-1808 (2011)
Polar Conjugative Effect of Aryldithia Group on the Dissociation and Ultraviolet Spectra of Substituted Phenols.
Oae S and Yoshihara M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(9), 2082-2086 (1968)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
549312-1G
549312-5G4061832419695