A4929
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
BioReagent, suitable for electrophoresis
Sinônimo(s):
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação
suitable for electrophoresis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
chave InChI
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?