N21022
4-Nitrophenyl disulfide
Sinônimo(s):
p,p′-Dinitrodiphenyl disulfide, Bis(4-nitrophenyl) disulfide, Bis(p-nitrophenyl) disulfide, NSC 4566, NSC 677446
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
chave InChI
KWGZRLZJBLEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Electrophilic cyclization of 2-alkynylanisoles or alkynylanilines
- Oxidative chlorination to sulfonyl chlorides
- Arylation with triarylbismuthanes
- Decarboxylative cross-coupling with dialkoxybenzoic acids
- Disulfidation of alkenes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.