8.41109
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
340 °C
pf
57-61 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
solubilidade
5 g/L
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc2ncccc2)c1ncccc1
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3