113263
1,3-Diisopropylbenzene
96%
Sinônimo(s):
3-Isopropylcumene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
temperatura de autoignição
840 °F
Impurezas
<5% 1,2 and 1,4- isomer
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
chave InChI
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?