Documentos Principais
255149
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[C(CH3)2OH]2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
167-168 °C/12 mmHg (lit.)
pf
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)c1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H18O2/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3,4)14/h5-8,13-14H,1-4H3
chave InChI
LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)