126276
1,4-Diisopropylbenzene
97%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Bis(propan-2-yl)benzene, 1,4-Di(propan-2-yl)benzene, p-Diisopropylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
chave InChI
SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?