P25701
Hexylbenzene
97%
Sinônimo(s):
1-Phenylhexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
226 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
chave InChI
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?