Documentos Principais
113212
Sigma-Aldrich
1-Phenyldecane
98%
Sinônimo(s):
Decylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
218.38
Beilstein:
1907745
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
293 °C (lit.)
pf
−14 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H26/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-14-11-9-12-15-16/h9,11-12,14-15H,2-8,10,13H2,1H3
chave InChI
UZILCZKGXMQEQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Decylbenzene (1-Phenyldecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Aplicação
1-Phenyldecane is used as an enhancer to reduce interference in ion-selective membrane electrodes for determining carbon dioxide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
W J Scott et al.
Clinical chemistry, 32(1 Pt 1), 137-141 (1986-01-01)
Previously described ion-selective membrane electrodes useful for determination of total carbon dioxide in biological fluids in automated analyzers show interference from several sources--e.g., fatty acids, keto acids, salicylate, heparin. Judicious selection of membrane components has produced a membrane with superior