Documentos Principais
113182
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptane
98%
Sinônimo(s):
Heptylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)6CH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.30
Beilstein:
1905782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
233 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
chave InChI
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Heptylbenzene (1-Phenylheptane) forms charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
Aplicação
1-Phenylheptane is used in zirconia and titania based stationary phase capillary HTLC, to separate alkyl benzene derivatives using an acetonitrile-water eluent.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hot eluent capillary liquid chromatography using zirconia and titania based stationary phases.
Kephart TS, et al.
Analytica Chimica Acta, 414(1-2), 71-78 (2000)
Giorgia Purcaro et al.
Analytica chimica acta, 1027, 158-167 (2018-06-06)
Untargeted metabolomics study of volatile organic compounds produced by different cell cultures is a field that has gained increasing attention over the years. Solid-phase microextraction has been the sampling technique of choice for most of the applications mainly due to