Documentos Principais
113247
Sigma-Aldrich
1-Phenyltridecane
99%
Sinônimo(s):
Tridecylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)12CH3
Número CAS:
Peso molecular:
260.46
Beilstein:
1947201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pf
10 °C (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C19H32/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-19-17-14-12-15-18-19/h12,14-15,17-18H,2-11,13,16H2,1H3
chave InChI
MCVUKOYZUCWLQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-phenyltridecane was converted to trans-cinnamic and 3-phenylpropionic acid by an oil-degrading bacterium.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
O O Amund et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 51(1), 45-56 (1985-01-01)
An oil-degrading bacterium identified as Acinetobacter lwoffi was isolated by elective culture on North Sea Forties crude oil from an activated sludge sample. It grew on a wide range of n-alkanes (C12-C28) and 1-phenylalkanes, including 1-phenyldodecane, 1-phenyltridecane and 1-phenyltetradecane. The