106003
2,3-Dibromopropene
80%, technical grade
Sinônimo(s):
(2-Bromo-2-propenyl) bromide, 2,3-Dibromopropylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
80%
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
42-44 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
2.045 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
chave InChI
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?