Documentos Principais
410888
Sigma-Aldrich
3-Bromo-3-buten-1-ol
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
151.00
Beilstein:
1737671
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
chave InChI
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Bromo-3-buten-1-ol is a primary alcohol. Acetylation of 3-bromo-3-buten-1-ol with acetic acid catalyzed by ytterbium(III) tosylate has been studied.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 227-227 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1621-1621 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3894-3894 (1983)