496839
3-Buten-1-ol
96%
Sinônimo(s):
Allylcarbinol
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
112-114 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
chave InChI
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?