Documentos Principais
718513
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylphenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-(4-Bromomethyl-phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18BBrO2
Número CAS:
Peso molecular:
297.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CBr)cc2
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8H,9H2,1-4H3
chave InChI
CBUOGMOTDGNEAW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)