100064
3-Iodobenzylamine
96%
Sinônimo(s):
3-Iodobenzenemethanamine, m-Iodobenzylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
132 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.748 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
iodo
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
chave InChI
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?