Documentos Principais
597139
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzylamine hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, p-Iodobenzylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
269.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
299-303 °C (lit.)
grupo funcional
amine
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
chave InChI
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Iodobenzylamine hydrochloride can be synthesized in three steps from 4-iodobenzoic acid.
Aplicação
4-Iodobenzylamine hydrochloride can react with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonyl cinnamate in the presence of triethylamine to give the corresponding cyclic amide.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Design, synthesis, and evaluation of isoindolinone-hydroxamic acid derivatives as histone deacetylase (HDAC) inhibitors"
Lee S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(27), 4895-4900 (2007)