Documentos Principais
151629
Sigma-Aldrich
4-Pyridinemethanol
99%
Sinônimo(s):
ω-Hydroxy-4-picoline, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridyl carbinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
107850
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
pf
52-56 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
chave InChI
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Pyridinemethanol was used in the preparation of 4-pyridine carboxaldehyde.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
148 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic