P66807
3-Pyridinemethanol
98%
Sinônimo(s):
ω-Hydroxy-3-picoline, 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridyl carbinol
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
154 °C/28 mmHg (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
chave InChI
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?