Documentos
8.07468
Sigma-Aldrich
3-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde
About This Item
Fórmula linear:
3-(CHO)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
107.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
207-900-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
potência
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
pf
7 °C
temperatura de transição
flash point 84 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
chave InChI
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup