P62208
3-Pyridinecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
Nicotinaldehyde
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.141 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
chave InChI
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup