256005
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
152-154 °C/103 mmHg (lit.)
pf
124-125 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)C([H])=O
InChI
1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H
chave InChI
PMWXGSWIOOVHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- functionalized resin Amberlite XAD-4
- boron-dipyrromethene (BODIPY)-based fluorescence probe with a N,N′-(pyridine-2, 6-diylbis(methylene))-dianiline substituent
- novel N-heterocyclic chitosan aerogel derivatives
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?