D8801
2,6-Diacetylpyridine
98%
Sinônimo(s):
1,1′-(2,6-Pyridinediyl)diethanone, 1-(6-Acetylpyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
79-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
chave InChI
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Iron and cobalt bis(imino)pyridyl complexes, catalysts for ethylene oligomerization.
- Thiosemicarbazone derivatives with potential application as anti-mycobacterial tuberculosis agent.
- Macrocyclic pentadentate nitrogen–sulphur donor ligands by [1+1] condensation with 1,2-di(o-aminophenylthio)ethane.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?