A21002
2-Acetylpyridine
≥99%
Sinônimo(s):
Methyl 2-pyridyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
chave InChI
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A near-infrared fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
- Biologically active ligands for preparing various metal complexes including Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II).
- A water-soluble, time-gated luminescence probe for singlet oxygen detection.
- 2-Acetylpyridine thiosemicarbazones are potent iron chelators and antiproliferative agents.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)