Documentos Principais
E45414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-picolinate
99%
Sinônimo(s):
Ethyl pyridine-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
122485
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
240-241 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sodium hydride 60 % dispersion in mineral oil
Sigma-Aldrich
452912
Sodium hydride
Trietilamina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilamina
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in