W342408
3-Acetilpiridina
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Metil 3-piridil cetona
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
Impurezas
≤0.5% Water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
nutty; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Identificação de compostos antioxidantes e marcadores de sabor no café preparado de Arabica Kalosi-Enrekang processado usando diferentes métodos de tratamento pós-colheita.: Este estudo explora o impacto de vários processos pós-colheita sobre as propriedades antioxidantes e o perfil de sabor do café Arabica Kalosi-Enrekang, com foco em 3-acetilpiridina como um marcador de sabor chave. A pesquisa visa melhorar a qualidade do café e a satisfação do consumidor por meio de técnicas otimizadas de processamento (Yulianti et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?