334251
2-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Formylquinoline, 2-Quinolinecarbaldehyde, 2-Quinolylaldehyde, 2-Quinolylcarbaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
70-72 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11-9/h1-7H
chave InChI
WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone
- imine-type ligands
- sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3